Stampa…
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxo-1,2-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
OR913168-1G OR913168-250MG
APOSOR913168-1GEA 168 EUR
APOSOR913168-1G APOSOR913168-250MG
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid 98%
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₃
Peso molecolare: 190,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659017
CAS Number: 5175-14-4