(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913105-1G
OR913105-5G
APOSOR913105-1GEA
60.9
EUR
APOSOR913105-1G
APOSOR913105-5G
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formula:
C₁₀H₁₅NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05864733 CAS Number: 77775-71-4 |