2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913085-1G
OR913085-250MG
APOSOR913085-1GEA
92.8
EUR
APOSOR913085-1G
APOSOR913085-250MG
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05664520 CAS Number: 109508-62-5 |