Stampa…
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Methoxyphenyl)(oxo)acetaldehyde
OR913084-1G OR913084-5G
APOSOR913084-1GEA 118 EUR
APOSOR913084-1G APOSOR913084-5G
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Formula: C₉H₈O₃·xH₂O
Peso molecolare: 164,16 g/mol (anhy)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664093
CAS Number: 1201806-19-0