Stampa…
4-Methoxyindole-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913081-1G OR913081-250MG OR913081-5G
APOSOR913081-1GEA 263 EUR
APOSOR913081-1G APOSOR913081-250MG APOSOR913081-5G
4-Methoxyindole-3-carboxylic acid 96%
4-Methoxyindole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664011
CAS Number: 203937-50-2