Stampa…
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913080-1G OR913080-5G
APOSOR913080-1GEA 37.3 EUR
APOSOR913080-1G APOSOR913080-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
6-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664010
CAS Number: 90924-43-9