Stampa…
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913079-1G OR913079-250MG
APOSOR913079-1GEA 217 EUR
APOSOR913079-1G APOSOR913079-250MG
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664009
CAS Number: 128717-77-1