Stampa…
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR913077-1G OR913077-250MG
APOSOR913077-1GEA 495 EUR
APOSOR913077-1G APOSOR913077-250MG
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
Peso molecolare: 192,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05663994
CAS Number: 133841-08-4