Stampa…
6-Hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913072-1G OR913072-250MG
APOSOR913072-1GEA 452 EUR
APOSOR913072-1G APOSOR913072-250MG
6-Hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one 98%
6-Hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663501
CAS Number: 6855-48-7