Stampa…
N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913071-1G OR913071-25G OR913071-5G
APOSOR913071-1GEA 145 EUR
APOSOR913071-1G APOSOR913071-25G APOSOR913071-5G
N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
N-tert-Butyl-2-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16170799
CAS Number: 28458-45-9