Stampa…
1-Butyl-2-methylindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR913042-1G OR913042-5G
APOSOR913042-1GEA 168 EUR
APOSOR913042-1G APOSOR913042-5G
1-Butyl-2-methylindole 95%
1-Butyl-2-methylindole
Formula: C₁₃H₁₇N
Peso molecolare: 187,281 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972048
CAS Number: 42951-35-9