Stampa…
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9130-1G OR9130-250MG
APOSOR9130-1GEA 141 EUR
APOSOR9130-1G APOSOR9130-250MG
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan 95%
3-(Aminoethyl)benzo[b]furan
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271905
CAS Number: 27404-31-5
UN: 2735
ADR: 8,III