Stampa…
5-tert-Butylthiophene-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912989-1G OR912989-250MG
APOSOR912989-1GEA 807 EUR
APOSOR912989-1G APOSOR912989-250MG
5-tert-Butylthiophene-2-carbonitrile 95%
5-tert-Butylthiophene-2-carbonitrile
Formula: C₉H₁₁NS
Peso molecolare: 165,255 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04110933
CAS Number: 685120-66-5