Stampa…
5-tert-Butylthiophene-2-carboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912988-1G OR912988-250MG
APOSOR912988-1GEA 648 EUR
APOSOR912988-1G APOSOR912988-250MG
5-tert-Butylthiophene-2-carboxamide 95%
5-tert-Butylthiophene-2-carboxamide
Formula: C₉H₁₃NOS
Peso molecolare: 183,271 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04110932
CAS Number: 685120-65-4