Stampa…
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR912929-1G OR912929-250MG
APOSOR912929-1GEA 223 EUR
APOSOR912929-1G APOSOR912929-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 97+%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03840714
CAS Number: 518990-36-8