Indoline-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912928-1G
OR912928-250MG
APOSOR912928-1GEA
364
EUR
APOSOR912928-1G
APOSOR912928-250MG
Indoline-3-carboxylic acid 95%
Indoline-3-carboxylic acid
Formula:
C₉H₉NO₂ Peso molecolare: 163,173 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840629 CAS Number: 39891-70-8 |