Stampa…
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-[3-(Aminomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole, [3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methylamine
OR9129-1G OR9129-250MG
APOSOR9129-1GEA 1260 EUR
APOSOR9129-1G APOSOR9129-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀N₄
Peso molecolare: 174,203 g/mol
Punto di ebollizione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271898
CAS Number: 741717-66-8
UN: 3259
ADR: 8,III