Stampa…
4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Mercaptophenyl)methanol
OR912890-1G OR912890-250MG
APOSOR912890-1GEA 371 EUR
APOSOR912890-1G APOSOR912890-250MG
4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
4-Mercaptobenzyl alcohol
Formula: C₇H₈OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041529
CAS Number: 53339-53-0