Stampa…
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[d]isothiazole 1,1-dioxide
OR912878-1G OR912878-250MG
APOSOR912878-1GEA 412 EUR
APOSOR912878-1G APOSOR912878-250MG
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole 95%
2,3-Dihydro-1,1-dioxo-1,2-benzisothiazole
Formula: C₇H₇NO₂S
Peso molecolare: 169,201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426201
CAS Number: 936-16-3