Stampa…
4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912857-1G OR912857-5G
APOSOR912857-1GEA 219 EUR
APOSOR912857-1G APOSOR912857-5G
4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Isopropylamino)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Peso molecolare: 160,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11145772
CAS Number: 204078-26-2