Stampa…
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran, (2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl)methylamine
OR9128-1G OR9128-250MG
APOSOR9128-1GEA 593 EUR
APOSOR9128-1G APOSOR9128-250MG
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,243 g/mol
Punto di ebollizione: 70…75 °C (0,08 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08271885
CAS Number: 868755-44-6
UN: 2735
ADR: 8,III