Stampa…
2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912775-1G OR912775-5G
APOSOR912775-1GEA 115 EUR
APOSOR912775-1G APOSOR912775-5G
2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)glycine
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02662408
CAS Number: 271583-17-6