2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912750-1G
OR912750-250MG
APOSOR912750-1GEA
155
EUR
APOSOR912750-1G
APOSOR912750-250MG
2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
2,3-Dihydroindol-5-ol
Formula:
C₈H₉NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02181134 CAS Number: 172078-33-0 |