Stampa…
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912719-25G OR912719-5G
APOSOR912719-25GEA 787 EUR
APOSOR912719-25G APOSOR912719-5G
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate 96%
(S)-Methyl-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Formula: C₅H₉ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862166
CAS Number: 86728-93-0