Stampa…
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912710-1G OR912710-250MG
APOSOR912710-1GEA 435 EUR
APOSOR912710-1G APOSOR912710-250MG
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one 95%
(S)-3-Amino-1-ethylazepan-2-one
Formula: C₈H₁₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861209
CAS Number: 206434-45-9