Stampa…
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912694-1G OR912694-5G
APOSOR912694-1GEA 250 EUR
APOSOR912694-1G APOSOR912694-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline
Formula: C₈H₁₀BrNO
Peso molecolare: 216,075 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22375004
CAS Number: 1381944-84-8