Stampa…
(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Cyanophenyl)acetic acid
OR912691-10G OR912691-1G OR912691-5G
APOSOR912691-10GEA 524 EUR
APOSOR912691-10G APOSOR912691-1G APOSOR912691-5G
(2-Cyanophenyl)acetic acid 98%
(2-Cyanophenyl)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646238
CAS Number: 18698-99-2