T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912679-1G
OR912679-250MG
APOSOR912679-1GEA
522
EUR
APOSOR912679-1G
APOSOR912679-250MG
T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
T-Butyl 3-chloropropanoate
Formula:
C₇H₁₃ClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01569942 CAS Number: 55710-80-0 |