Stampa…
3-Cyano-2-methylindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile
OR912676-1G OR912676-250MG
APOSOR912676-1GEA 149 EUR
APOSOR912676-1G APOSOR912676-250MG
3-Cyano-2-methylindole 95%
3-Cyano-2-methylindole
Formula: C₁₀H₈N₂
Peso molecolare: 156,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01475745
CAS Number: 51072-83-4