Stampa…
Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912585-1G OR912585-250MG
APOSOR912585-1GEA 163 EUR
APOSOR912585-1G APOSOR912585-250MG
Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00832060
CAS Number: 3444-72-2