Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912584-1G OR912584-5G
APOSOR912584-1GEA 0 EUR
APOSOR912584-1G APOSOR912584-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzoimidazole
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00829762
CAS Number: 3752-24-7