Stampa…
N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912583-1G OR912583-5G
APOSOR912583-1GEA 168 EUR
APOSOR912583-1G APOSOR912583-5G
N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-3-nitrobenzamide
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 194,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01211875
CAS Number: 26819-11-4