Stampa…
N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912573-1G OR912573-25G OR912573-5G
APOSOR912573-1GEA 147 EUR
APOSOR912573-1G APOSOR912573-25G APOSOR912573-5G
N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-3-nitrobenzamide
Formula: C₈H₈N₂O₃
Peso molecolare: 180,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00714941
CAS Number: 3400-26-8