Stampa…
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912541-10G OR912541-1G OR912541-5G
APOSOR912541-10GEA 502 EUR
APOSOR912541-10G APOSOR912541-1G APOSOR912541-5G
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide
Formula: C₉H₁₀N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466214
CAS Number: 7291-02-3