Stampa…
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 96+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912529-1G OR912529-250MG OR912529-5G
APOSOR912529-1GEA 183 EUR
APOSOR912529-1G APOSOR912529-250MG APOSOR912529-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 96+%
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Peso molecolare: 172,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464648
CAS Number: 6208-60-2