Stampa…
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol 90%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912514-1G OR912514-250MG
APOSOR912514-1GEA 683 EUR
APOSOR912514-1G APOSOR912514-250MG
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol 90%
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol
Formula: C₈H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09991662
CAS Number: 23153-74-4