Stampa…
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylpyrimidin-4(3H)-one
OR912476-10G OR912476-1G OR912476-5G
APOSOR912476-10GEA 466 EUR
APOSOR912476-10G APOSOR912476-1G APOSOR912476-5G
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,114 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234103
CAS Number: 19875-04-8