4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912465-100G
OR912465-10G
OR912465-25G
APOSOR912465-100GEA
698
EUR
APOSOR912465-100G
APOSOR912465-10G
APOSOR912465-25G
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formula:
C₈H₁₀N₂O₃ Peso molecolare: 182,177 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00223606 CAS Number: 67383-32-8 |