5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR912408-1G
OR912408-5G
APOSOR912408-1GEA
234
EUR
APOSOR912408-1G
APOSOR912408-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
5-Chloro-2-methoxy-4-methylnitrobenzene
Formula:
C₈H₈ClNO₃ Peso molecolare: 201,607 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861454 CAS Number: 101080-03-9 |