4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912398-1G
OR912398-5G
APOSOR912398-1GEA
119
EUR
APOSOR912398-1G
APOSOR912398-5G
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00152191 CAS Number: 90734-97-7 |