3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912376-1G
OR912376-5G
APOSOR912376-1GEA
183
EUR
APOSOR912376-1G
APOSOR912376-5G
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid 95%
3-(4-Hydroxymethylphenoxy)propionic acid
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00137851 CAS Number: 101366-61-4 |