Stampa…
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912250-1G OR912250-5G
APOSOR912250-1GEA 71.2 EUR
APOSOR912250-1G APOSOR912250-5G
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid 97%
a-Amino-4-methoxybenzeneacetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049329
CAS Number: 19789-59-4