Stampa…
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-1-Cbz-2-methylpiperazine
OR912199-1G OR912199-250MG OR912199-5G
APOSOR912199-1GEA 39.4 EUR
APOSOR912199-1G APOSOR912199-250MG APOSOR912199-5G
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine 95%
(R)-1-N-CBZ-2-Methyl-piperazine
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 234,294 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115051
CAS Number: 923565-99-5