Stampa…
3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
OR912146-1G OR912146-5G
APOSOR912146-1GEA 219 EUR
APOSOR912146-1G APOSOR912146-5G
3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one 95%
3-Chloro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1-benzazepin-2-one
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
Peso molecolare: 195,646 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260932
CAS Number: 86499-23-2