Stampa…
Methyl 3-hydroxy-2-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912132-1G OR912132-5G
APOSOR912132-1GEA 212 EUR
APOSOR912132-1G APOSOR912132-5G
Methyl 3-hydroxy-2-methylbenzoate 98%
Methyl 3-hydroxy-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038292
CAS Number: 55289-05-9