Stampa…
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912090-10G OR912090-1G OR912090-5G
APOSOR912090-10GEA 1140 EUR
APOSOR912090-10G APOSOR912090-1G APOSOR912090-5G
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid 97%
2-(4-Chlorophenoxy)propanoic acid
Formula: C₉H₉ClO₃
Peso molecolare: 200,619 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002647
CAS Number: 3307-39-9