Stampa…
1-Boc-3-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-N-methoxy-N-methylpiperidine-3-carboxamide
OR912064-1G OR912064-500MG OR912064-5G
APOSOR912064-1GEA 217 EUR
APOSOR912064-1G APOSOR912064-500MG APOSOR912064-5G
1-Boc-3-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)piperidine 97%
1-Boc-3-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)piperidine
Formula: C₁₃H₂₄N₂O₄
Peso molecolare: 272,341 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03069732
CAS Number: 189442-78-2