Stampa…
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912024-10G OR912024-1G OR912024-5G
APOSOR912024-10GEA 633 EUR
APOSOR912024-10G APOSOR912024-1G APOSOR912024-5G
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine 97%
N-(4-Methoxybenzyl)cyclopropanamine
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07310991
CAS Number: 70894-71-2