Stampa…
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR912002-1G OR912002-250MG
APOSOR912002-1GEA 217 EUR
APOSOR912002-1G APOSOR912002-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739035
CAS Number: 73957-66-1