Stampa…
4-Benzoylmorpholine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Morpholino(phenyl)methanone
OR911978-1G OR911978-5G
APOSOR911978-1GEA 53.9 EUR
APOSOR911978-1G APOSOR911978-5G
4-Benzoylmorpholine 98%
4-Benzoylmorpholine
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00188446
CAS Number: 1468-28-6